Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cristal violeta se utiliza como indicador ácido-base, desnaturalizador de alcohol, tinción biológica, tinte textil, y como indicador de sales de cobre. Es un componente de la tinción de Gram en microorganismos y líneas celulares.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo. Parcialmente miscible con alcohol y glicerol.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoníaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores y peróxidos.
El cristal violeta se utiliza como indicador ácido-base, desnaturalizador de alcohol, tinción biológica, tinte textil, y como indicador de sales de cobre. Es un componente de la tinción de Gram en microorganismos y líneas celulares.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo. Parcialmente miscible con alcohol y glicerol.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoníaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores y peróxidos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Crystal Violet |
Punto de fusión | ∼215°C (decomposition) |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 4077708 |
Índice Merck | 14,4395 |
Información de solubilidad | Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 407.99 |
Cantidad | 25 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Crystal Violet
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: C.I. Basic violet 1