Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta cristal, certificado
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crystal Violet |
| Punto de fusión | 215.0°C |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Índice de absorción | 0.98 to 1.2 (P-15/P+15) |
| Contenido de tinte | 88% min. |
| Fórmula molecular | C25H30ClN3 |
| Número MDL | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Índice Merck | 15, 4430 |
| Sinónimo | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Crystal Violet
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone