Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta cristal, certificado
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crystal Violet |
| Punto de fusión | 215.0°C |
| CAS | 548-62-9, 90-94-8 |
| Índice de absorción | 0.98 to 1.2 (P-15/P+15) |
| Contenido de tinte | 88% min. |
| Fórmula molecular | C25H30ClN3 |
| Número MDL | MFCD00011750 |
| Beilstein | 13, 756 |
| Índice Merck | 15, 4430 |
| Sinónimo | Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet |
| Mostrar más |