Learn More
CS-500V Power Supply
Marca:  Cleaver Scientific CS-500V
Código de producto. 12767135
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Yes
500 V 800 mA 300 w 110/240 V
5 to 500 V
1-800 mA
Power Supply
500 V
300 w
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CS-500V Power Supply > Electrical Requirements: 500V, 800mA, 300w, 110/240V