Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad para productos químicos con dos ventanas y una puerta CS-CLASSIC-G
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
Marca: Asecos™ 3056304030579
1288.96 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 46.00000kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: construcción resistente totalmente soldada para altos requisitos industriales
- Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
- Construcción con puertas de pared doble
- De acuerdo con TRGS 510
- Disponible con puertas de una o dos hojas con ventanas fijas
- Diseño bicolor moderno: cuerpo en color gris claro, puertas abatibles en una variedad de colores
- Ventilación: lista para la conexión a un sistema de escape técnico (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro, integrado en el asa giratoria
Especificaciones
520 × 545 × 1950 mm | |
493 × 486 × 1835 mm | |
4 estantes extraíbles de acero laminado con revestimiento en polvo de 30 kg/11 litros con sumidero de PP | |
Almacenamiento de sustancias tóxicas y productos químicos no inflamables | |
Con aletas, 2 ventanas | |
Acero |
105,5 kg | |
Amarillo | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Estantes extraíbles de 30 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 600 kg | |
Revestimiento de polvo | |
1 |