Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
1160.00€ - 1190.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Color Gris claro
Dimensiones (Pr x An x Al) 520 × 1055 × 1950 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 493 × 996 × 1835 mm
Material Acero
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad portante Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad portante Precio Cantidad y disponibilidad  
15556875
Ver documentos
Asecos™
3049504130510
3 estantes de acero laminado con revestimiento en polvo, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg
1190.00€
cada uno
15895101
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Asecos™
3049504130508
3 estantes de acero laminado galvanizado, 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg
1160.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
  • High-quality, scratch-resistant outer body
  • Double-walled door construction
  • In accordance with TRGS 510
  • Available with double or single wing doors
  • Modern bicolor design
  • Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
  • Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
  • Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
  • Powder-coated textured surface
  • No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Especificaciones
Especificaciones
TRGS 510
520 × 1055 × 1950 mm
Acero
Con aletas
2
110 kg
Gris claro
493 × 996 × 1835 mm
Armario de seguridad
Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables
Revestimiento de polvo