Learn More
Asecos™ CS-CLASSIC Two-Door Yellow Safety Storage Cabinet
For the safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
1097.10€ - 1531.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | TRGS 510 |
---|---|
Color | Amarillo |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 520 × 1055 × 1950 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 493 × 996 × 1835 mm |
Material | Acero |
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15546875
|
Asecos™
3049504030516 |
4 estantes extraíbles de 30 kg/33 l cada uno, Carga máxima de 600 kg |
1531.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15896024
|
Asecos™
3049504030508 |
3 estantes de 100 kg cada uno, inserto de 60 kg, sumidero de 33 l, Carga máxima de 600 kg |
1097.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Robust construction and longevity – sturdy all-welded construction for high industrial requirements
- High-quality, scratch-resistant outer body
- Double-walled door construction
- In accordance with TRGS 510
- Available with double or single wing doors
- Modern bicolor design
- Ventilation – ready for connection to a technical exhaust system (DN 75), natural ventilation at the cabinet bottom
- Adjusting aids are integrated in the cabinet base, fast and effective compensation for uneven floors
- Interior equipment available includes height-adjustable shelves, pull-out shelves and bottom collecting sumps
- Powder-coated textured surface
- No unauthorized use – doors lockable with cylinder locking, integrated into the turning handle
Especificaciones
TRGS 510 | |
520 × 1055 × 1950 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
2 |
Amarillo | |
493 × 996 × 1835 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias tóxicas y no inflamables | |
Revestimiento de polvo |