Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad CS-Phoenix
Para el almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo.
Marca: Asecos™ 3049704130516
Detalles adicionales : Peso : 83.00000kg
Descripción
- Construcción sólida y duradera: construcción resistente totalmente soldada para altos requisitos industriales
- Cuerpo exterior de alta calidad resistente a arañazos
- Construcción con puertas de pared doble
- De acuerdo con TRGS 510
- Disponible con puertas plegables
- Ventilación: lista para la conexión a un sistema de escape técnico (DN 75), ventilación natural en la parte inferior del armario
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Superficie texturizada con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro, integrado en el asa giratoria
Especificaciones
2 puerta plegables de color gris claro; 4 estantes extraíbles de acero laminado con revestimiento en polvo con sumidero de PP, capacidad de carga de 30 kg, capacidad de 33 L | |
Almacenamiento de sustancias y productos químicos tóxicos y no inflamables | |
Acero | |
146 kg | |
Gris claro | |
Plegado | |
TRGS 510 |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Revestimiento de polvo | |
520 × 1055 × 1950 mm | |
493 × 996 × 1835 mm | |
Carga máxima de 600 kg | |
2 |