Learn More
BD Biosciences™ GRÁNULOS CS& T IVD (CE/IVD)
Se utiliza para configurar el citómetro, realizar un control de calidad diario y determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado.
645.00€ - 1280.00€
Especificaciones
Tipo de producto Gránulos de poliestireno, solución salina tamponada con fosfato con BSA y azida sódica al 0,1 %.
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Contenido y almacenamiento Nº de pruebas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Contenido y almacenamiento Nº de pruebas Precio Cantidad y disponibilidad  
15846339
Ver documentos
BD Biosciences™
656046
Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. 50 pruebas
645.00€
cada uno
15856339
Ver documentos
BD Biosciences™
656047
Tres viales de 3 ml con 50 pruebas por vial para 150 pruebas por kit 150 pruebas
1280.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Diseñado para uso diagnóstico in vitro en citómetros de flujo BD FACSCanto™ II con software BD FACSDiva™.
  • Se utiliza para configurar el citómetro, para realizar un control de calidad del rendimiento diario (QC) y para determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado (LW).
  • Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
Especificaciones
Especificaciones
Gránulos de poliestireno, solución salina tamponada con fosfato con BSA y azida sódica al 0,1 %.
Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C.