Learn More
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T (RUO)
Click to view available options
Cantidad:
2 viales de 3 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñados para su uso en citómetros de flujo BD™ con el software FACSuite™
- Permiten que el software ejecute automáticamente el control de calidad de rendimiento (diario) y la GC de caracterización (cada 6 meses).
- Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
- Los gránulos emiten fluorescencia en los detectores.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. No la congele. |
| Excitación/emisión | Láser azul: de 500 a 800 nm; láser rojo: de 650 a 800 nm; láser violeta: 420-700 nm |
| Nº de pruebas | 25 pruebas/vial, 50 pruebas/kit |
| Cantidad | 2 viales de 3 ml |
| Estabilidad | Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. |
Título del producto
BD Biosciences™ Gránulos de investigación CS&T (RUO) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido