Learn More
CSH1 Monoclonal Antibody (OTI1C9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA506814S

Descripción
CSH1 Monoclonal antibody specifically detects CSH1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotEspecificaciones
CSH1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P0DML2 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
1442 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IgG2a |
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI1C9 | |
Unconjugated | |
CSH1 | |
Choriomammotropin; chorionic somatomammotropin A; chorionic somatomammotropin hormone 1; chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen); Chorionic somatomammotropin hormone 2; chorionic somatomammotropin-1; CS-1; CSA; CSH1; CSH2; CSMT; GHB3; growth hormone B3; hCS-1; hCS-A; hPL; Lactogen; PL; placental lactogen | |
Full length human recombinant protein of human CSH1 produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.