Learn More
Invitrogen™ Sustrato de CSPD™ (0,25 mM listo para usar)
Click to view available options
Cantidad:
50 mL, 50 ml
100 mL, 100 ml
250 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
cada uno
Descripción
Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP). La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
- Detecta moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
- Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como los métodos Western, Southern y Northern blotting.
- Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de luminiscencia persiste durante varias horas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato ELISA, Sustrato de CSPD™ |
| Cantidad | 50 mL, 50 ml |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos y análisis de proteínas |
| Formato | Frasco |
| Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina), Fosfatasa alcalina |
| Línea de productos | CSPD, NovaBright |
| Descripción del artículo | Sustrato de CSPD™, 50 ml, concentración de 0,25 mM, líquido, tipo de sustrato AP (fosfatasa alcalina), condiciones de envío a temperatura ambiente, requisitos de almacenamiento 4 °C, utilizado para ensayos y análisis de proteínas |
| Envase | 1 unidad |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.