Learn More
Invitrogen™ Sustrato de CSPD™ (0,25 mM listo para usar)
Sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para su uso para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa o ensayos basados en soluciones. El sustrato de CSPD™ Thermo Scientific (0,25 mM) también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones como inmu
Marca:  Invitrogen™ T2142
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12644325
  • 312.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP). La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
  • Detecta moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
  • Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como los métodos Western, Southern y Northern blotting.
  • Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de luminiscencia persiste durante varias horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sustrato ELISA, Sustrato de CSPD™
Quimioluminiscente
Líquido
Frascos
CSPD™, NovaBright™
Almacene el producto a 4 °C.
4 °C
100 mL
100 ml
Los ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern, Western blotting, también se pueden utilizar en ensayos basados en soluciones tales como inmunoensayos, ensayos de sondas de ADN, ensayos de enzimas, y ensayos de genes indicadores, biología de proteínas, análisis de células, ensayos indicadores de enzimas, ELISA, ensayos de fosfatasa alcalina, desarrolle su propio inmunoensayo, inmunoensayo listo para usar
Sustrato de AP (fosfatasa alcalina), Fosfatasa alcalina
Sustrato CSPD™, 100 ml, forma líquida, sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente, 0,25 mM listo para usar para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa, ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern y Western blotting
Temperatura ambiente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.