Learn More
Invitrogen™ Sustrato de CSPD™ (0,25 mM listo para usar)
Click to view available options
Cantidad:
50 mL, 50 ml
100 mL, 100 ml
250 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
cada uno
Descripción
Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP). La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
- Detecta moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
- Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como las transferencias Southern, Northern y Western
- Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de resplandor persiste durante varias horas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 250 mL |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Línea de productos | CSPD |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.