Learn More
CleanSpace™ Technology Protector de cuello CST
Los protectores de cuello CleanSpace CST están diseñado específicamente para dar más opciones de posicionamiento del dispositivo y proporcionar una comodidad óptima.
70.65€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Desechables | Reusable |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Neck Support |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17845085
|
CleanSpace™ Technology
CST1019 |
Pequeño |
70.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17805095
|
CleanSpace™ Technology
CST1020 |
M |
70.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Los protectores de cuello CleanSpace CST están diseñados específicamente para proporcionar posiciones adicionales del sistema motorizado para una comodidad óptima del usuario
- Son compatibles con el dispositivo CleanSpace PRO (CST1002) y CleanSpace ULTRA (CST1012).
- El protector de cuello CleanSpace CST está hecho de plástico de polipropileno ligero.
- Se engancha directamente al dispositivo y se cambia fácilmente.
- El protector de cuello CleanSpace CST NO está certificado como intrínsecamente seguro.
Especificaciones
Negro | |
Reusable | |
Polipropileno | |
Neck Support |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CleanSpace™ Technology Protector de cuello CST