Learn More
Thermo Scientific™ Jeringa de aguja fija GT para instrumentos CTC, 500 μl
Las jeringas de aguja fija GT para instrumentos CTC Thermo Scientific™ son precisas y reproducibles en una amplia gama de volúmenes.
Marca: Thermo Scientific™ 365JL720
197.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
- Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
- Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable.
- Diseño de jeringa probado
Especificaciones
22 G | |
Jeringas con aguja fija | |
0,41 | |
500 μl |