Learn More
Kimble Chase™ Pastilla de pistón de CTFE/acero inoxidable para trituradoras de tejido
Marca: Kimble Chase™ 749515-5000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Trituradoras de tejido de CTFE/acero inoxidable PELLET PESTLE™ reutilizables | |
Sí | |
Trituradoras de tejido de acero inoxidable | |
Mano de mortero para trituradora de tejido |
50 ml | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
210mm |