Learn More
Gibco™ CTS™ DPBS, calcio, magnesio, formato bolsa
El DPBS de Gibco Cell Therapy Systems (CTS) es la clásica solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco, que es una solución salina equilibrada utilizada para una variedad de aplicaciones de cultivo celular, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o muestras de tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Esta versión contiene calcio y magnesio, pero no rojo fenol.
Marca: Gibco™ A4737901
266.00 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
Descripción
Calidad CTS
La línea de productos Gibco CTS le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
Los productos se fabrican en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001. Los productos Gibco CTS siguen la información sobre «materiales auxiliares para productos de ingeniería celular, genética y tisular» de la farmacopea estadounidense (USP) dentro de las responsabilidades aplicables como proveedor.
Los productos de Gibco CTS son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada como certificados de análisis, certificados de origen y un cómodo acceso a nuestro archivo maestro de medicamentos (DMF).
Compatible con sistemas cerrados
Este CTS DPBS (Cat. Nº A4737901, 2 l) se suministra en formato de contenedor de bioproceso con una cámara construida con película Aegis 5-14. El tubo de PVC estéril y soldable sin DEPH con cierre Luer y el tubo C-Flex™ con conector rápido MPC proporcionan opciones de conexión versátiles para los procesos de fabricación en sistemas cerrados.
Especificaciones
Calcio y magnesio | |
Recipiente BioProcess | |
DPBS | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco's | |
Embalaje sostenible | |
Estéril con filtro | |
Bag |
Almacenar en nevera (de 2 a 8 °C). |
|
1 X | |
2 l | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Hielo en gel | |
Líquido | |
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |