Learn More
Gibco™ DPBS CTS™, con calcio, con magnesio
DPBS CTS™, con calcio, con magnesio
Marca: Gibco™ A1285801
55.81 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Sistemas de terapia celular DPBS CTS™ GIBCO™: es la clásica solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco, que contiene calcio y magnesio, pero no rojo de fenol.La DPBS CTS GIBCO™ se fabrica en instalaciones con certificación ISO de buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) de última generación para garantizar la máxima calidad y continuidad con el fin de obtener resultados reproducibles siempre. Las pruebas incluyen la osmolalidad, el pH, la estabilidad, la ausencia de contaminación bacteriana y fúngica y las pruebas de endotoxinas. Los productos de
GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización para nuestros archivos maestros de medicamentos, según corresponda. La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
Este producto tendrá el siguiente uso previsto específico para el mercado de las terapias celulares - Para uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales
Especificaciones
Calcio y magnesio | |
Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
DPBS | |
Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco | |
Hielo en gel | |
Líquido | |
ISO13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR820 |
AOF | |
1 X | |
1000 mL | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Estéril con filtro | |
Bottle |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2451185 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285801 |
2583543 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285801 |
2549833 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285801 |
2428798 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285801 |
2526519 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | A1285801 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.