Learn More
Gibco™ CTS™ Immune Cell SR
Sustituto de suero de células inmunes CTS
185.00€ - 3410.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sustitutivo del suero |
---|---|
Esterilidad | Estéril con filtro |
Calidad de fabricación | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
Características ecológicas | Sustainable packaging |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15433723
|
Gibco™
A2596101 |
50 mL |
185.00€
50 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17767187
|
Gibco™
A4702901 |
250 mL |
974.00€
250 ml |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15463723
|
Gibco™
A2596102 |
500 mL |
1570.00€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17777187
|
Gibco™
A4702902 |
1 L |
3410.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Uso previsto: El sustituto de suero de células inmunes CTS™ se ha diseñado para utilizarse como un sustituto de suero en cultivos celulares y tisulares de muestras clínicas. El producto es para uso diagnóstico in vitro.El sustituto de suero de células inmunes CTS™ se ha diseñado para favorecer la expansión de células inmunitarias humanas cultivadas in vitro, como los linfocitos T cuando se añaden a un medio basal de cultivo celular, como el SFM de expansión de linfocitos T CTS™ OpTmizer™ o el SFM CTS™ AIM-V™. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ es una formulación definida sin componentes xenobióticos y no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales.
Garantía de suministro y seguridad
El sustituto de suero de células inmunes CTS™ es una formulación definida sin componentes xenobióticos que no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales a nivel de componentes primarios. El sitio está registrado en la FDA y cuenta con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO13485. Los métodos y controles utilizados para la fabricación se ajustan a las buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 de la normativa. Se dispone de documentación completa de trazabilidad, como el certificado de origen, el certificado de análisis y el archivo principal sobre fármacos. El producto puede utilizarse para satisfacer la futura demanda clínica y comercial. Hay centros de fabricación alternativos disponibles como reducción adicional del riesgo.
Válido para linfocitos T
El sustituto de suero de células inmunes CTS™ puede reemplazar el suero humano en concentraciones similares y lograr un rendimiento parecido. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ favorece la expansión de linfocitos T policlonales (activados por gránulos CD3/CD28 y TIL), los fenotipos de linfocitos T (CD4, CD8 y CD62L) y la expansión de linfocitos T con CAR modificadas genéticamente (transducción lentiviral). Cada lote está precualificado en un ensayo funcional de linfocitos T utilizando linfocitos T primarios activados por CD3/CD28 CTS™ Dynabeads™ para garantizar un rendimiento uniforme. Esto reduce el coste y el tiempo asociados con las pruebas de lotes de suero humano.
Versatilidad
El sustituto de suero de células inmunes CTS™ puede reemplazar el suero humano a concentraciones similares sin sacrificar el rendimiento en varios medios de base diferentes, como el SFM de expansión de linfocitos T CTS™ OpTmizer™y el SFM CTS™ AIM-V™ u otros medios comerciales diseñados para las células inmunitarias. Las diluciones variables del sustituto de suero de células inmunes CTS™ se deben probar para determinar la concentración óptima necesaria para su tipo de célula y medio basal.
Lo que se obtiene
El sustituto de suero de células inmunes CTS™ está disponible en un frasco de 50 ml para usuarios de volúmenes pequeños, así como en un frasco de 500 ml para usuarios de volúmenes mayores. Para mayor comodidad, el producto se puede congelar y descongelar una vez si se necesitan alícuotas más pequeñas. El sustituto de suero de células inmunes CTS™ se puede añadir a su medio de base estándar en concentraciones similares a las del suero humano.
Especificaciones
Sustitutivo del suero | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Hielo seco |
Estéril con filtro | |
Sustainable packaging |
Para uso diagnóstico in vitro.