Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11519686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11519686 500 mL 500 ml
11509686 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 11519686
Marca: Gibco™ 12618013
Medio CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos
Gibco CTS KnockOut SR XenoFree Medium, when formulated as a complete medium, enables the growth and expansion of human embryonic stem cells (hESCs) and human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in a cell culture medium containing only human-derived or human recombinant proteins, to facilitate the transition of hESC and hiPSC research from the bench to the clinic.
El medio SR sin xenógenos, GIBCO™ CTS™ KnockOut™, formulado como un medio completo, permite el crecimiento y la expansión de células madre embrionarias humanas (hESC) y células madre pluripotentes inducidas por humanos (hiPSC) en un medio de cultivo celular que contiene solo proteínas humanas o recombinantes humanas, lo que facilita la transición de la investigación de hESC y hiPSC de sobremesa a la clínica.
La línea de productos CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
El medio SR sin xenógenos CTS™ KnockOut™ no contiene componentes bovinos u otros componentes no humanos derivados de animales. Además de la expansión y el mantenimiento del cultivo de células madre pluripotentes, el medio SR sin xenógenos CTS™ KnockOut™ se puede utilizar para estudios de crioconservación, derivación y diferenciación de hESC⁄hiPSC.
Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda.
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (ISPC)
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Terapia celular, investigación clínica, investigación traslacional
Calidad de fabricación Buenas prácticas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820 e ISO 13485
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento Almacenar entre -5 y -20 °C, proteger de la luz
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.