Learn More
Gibco™ CTS™ Neurobasal™-A Medium
Medio Neurobasal™-A CTS™
Marca: Gibco™ A1371001
94.20 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
El medio Neurobasal™-A CTS™ (Cell Therapy Systems) es un medio basal de nutrientes sin suero para la viabilidad a corto plazo de neuronas del hipocampo posnatales y adultas, así como otras neuronas del SNC. El medio Neurobasal™-A CTS™, cuando se usa con el suplemento B-27™, puede cultivar células de glioblastoma humano, neuronas, células madre neuronales y tipos de células de linaje que no son del SNC con buena viabilidad y supervivencia. El medio Neurobasal™-A CTS™ suplementado con el suplemento B-27™ contiene antioxidantes para reducir el daño reactivo de oxígeno, y no contiene aminoácidos de glutamato y aspartato, lo que permite el estudio de neurotransmisores excitatorios.Preparación de los medios
Antes de usarlo con células de glioblastoma o células madre neuronales, el medio Neurobasal™ A CTS™ Cell Therapy Systems se debe suplementar con L-glutamina o con el suplemento GlutaMAX™-I CTS™. Además, es necesario añadir un suplemento con o sin suero. Nuestro suplemento recomendado para células humanas es el suplemento B-27™ (n.º de ca. 17504).
Simplifique su transición a la investigación clínica
La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para emplear en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrecen:
Para su uso en investigación o fabricación no comercial de productos basados en células para investigación clínica.
PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para administrarlo de forma directa en seres humanos o animales
Especificaciones
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. | |
Sin suero | |
Medio basal | |
Estériles | |
Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing | |
Ambiente |
Células neuronales | |
Líquido | |
Sin suero | |
Bottle | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.