Learn More
Gibco™ Kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) se fabrica con las prácticas recomendadas de fabricación actuales y se usa para la crioconservación y la recuperación de células madre pluripotentes (PSC).
Marca: Gibco™ A4239301
Descripción
- El kit está formado por un medio de crioconservación células madre pluripotentes (PSC) CTS™, una solución sin componentes xenobióticos para la crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de paso temprano y el suplemento RevitaCell CTS™ (100X), un suplemento de recuperación definido químicamente para su uso en los medios de cultivo después de descongelarse
- Cuando se combinan, estos reactivos ayudan a minimizar la pérdida de viabilidad celular, maximizar la recuperación después de descongelarse y minimizar la diferenciación no deseada de las células madre pluripotentes
- Proporciona una recuperación eficiente y una mayor viabilidad que los métodos tradicionales de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC)
- Facilita la presentación de documentos normativos gracias a que se fabrica conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, y a disponibilidad de documentación
- Simplifica la transición de la mesa a la clínica mediante el sustituto directo del kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de uso exclusivo para investigación (RUO)
Recuperación eficiente
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ consigue una mayor viabilidad que los métodos tradicionales de crioconservación. Es compatible con las células madre pluripotentes (PSC) de transmisión de células individuales y grumos cultivadas en distintos sistemas de medios. El medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ se suministra como una solución completa lista para usar que contiene un 10 % de DMSO para una adición celular eficiente. No es necesario añadir reactivos de mejora por separado, lo que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de preparación.
Facilita la presentación de documentos normativos
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485. Trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) disponible para el kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™.
Simplifica la transición de la mesa a la clínica
El kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ ofrece la misma recuperación eficiente y consistencia y, una menor variabilidad que el kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de uso exclusivo para investigación (RUO). Gracias a sus pruebas de seguridad adicionales, incluidos los agentes adventicios, el kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) CTS™ permite una transición sin problemas desde el kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) de uso exclusivo para investigación (RUO).
Especificaciones
Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Células madre pluripotentes (PSC) | |
1 Kit | |
Frasco |
Xeno-free | |
Kit de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) | |
DMSO (10%) | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
CTS PSC Cryomedium: Dry Ice CTS RevitaCell: Dry Ice |
|
• 50 ml de medio de crioconservación de células madre pluripotentes (PSC) (almacenar entre – 5 y – 20 °C y proteger de la luz) • 5 ml de suplemento RevitaCell CTS (100X), almacenar entre – 5 y – 20 °C y proteger de la luz |
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.