Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs).
Marca: Gibco™ A1033201
450.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24342" para aplicar la oferta.
Descripción
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs). StemPro™ MSC SFM enables superior human MSC growth and increased consistency compared to classical serum-supplemented medium (DMEM + 10% FBS).
Desarrollado para cultivar células madre mesenquimales humanas.
El SFM para MSC (células madre mesenquimales) StemPro™ es un medio de cultivo sin suero (SFM) formulado en especial para el crecimiento y la expansión de las células madre mesenquimales (MSC) humanas. El SFM para MSC StemPro™ permite un crecimiento de MSC humanas superior y mayor uniformidad en comparación con los medios suplementados con suero clásicos (DMEM [medio Eagle modificado de Dulbecco] + 10 % de SFB [suero fetal bovino]). Mediante el uso del SFM para MSC StemPro™, las MSC humanas pueden ampliarse más allá de 5 pases, sin perder el potencial de diferenciación de su mesodermo de tres linajes (es decir, la habilidad de diferenciarse en linajes osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos). Cada lote de SFM para MSC StemPro™ se cualifica con un ensayo de rendimiento de MSC humanas y se puede realizar la transición de las MSC humanas que crezcan en un medio suplementado con suero directamente a SFM para MSC StemPro™ con poca o ninguna adaptación. Además, SFM para MSC StemPro™ facilita la expansión de las MSC directamente a partir de médula ósea primaria humana.
Especificaciones
Células madre mesenquimales | |
Líquido | |
Sin suero | |
Sin glutamina, Sin rojo fenol | |
1 Kit | |
Calcio, fosfato sódico | |
Humano | |
CO2 |
Sin suero | |
Medio libre de suero (SFM) de células madre | |
Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Adenosine, Desoxirribonucleósidos | |
StemPro™ | |
≤10 EU/ml | |
Calidad para investigación | |
Este kit se envía en dos piezas con requisitos de almacenamiento independientes. Estos componentes no se venden por separado: • 500 ml de medio basal MSC SFM StemPro™ (almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C) • 75 ml de suplemento MSC SFM StemPro™ (almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre – 5 °C y – 20 °C) El medio basal se envía a temperatura ambiente, mientras que el suplemento se envía en hielo seco. |
|
Cultivo celular adherente |