Learn More
Gibco™ Medio Synth-a-Freeze™ CTS™
Código de producto. 12053479
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 12053479
Marca: Gibco™ A1371301
Medio Synth-a-Freeze™ CTS™
El medio CTS™ (Cell Therapy Systems) Synth-a-Freeze™ es un medio líquido de crioconservación definido químicamente y sin proteínas diseñado para congelar y almacenar una gran variedad de tipos de células de mamíferos, incluidas las células madre. El medio Synth-a-Freeze™ CTS™ presenta una formulación óptima sin antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento, sueros ni proteínas y está tamponado con HEPES y bicarbonato sódico.
Utilícelo para crioconservar una gran variedad de células madre y primarias
  • La estabilidad de los medios descongelados cuando se almacenan a 4° y la compatibilidad con diversos protocolos de congelación le permitirán ahorrar tiempo y esfuerzo
  • Prepárese para la investigación clínica con esta fórmula sin proteínas y definida químicamente fabricada de conformidad con las prácticas recomendadas de fabricación actuales
    Crioconservación de diversos tipos de células
    Los medios Synth-a-Freeze™ Cell Therapy Systems CTS™ presentan un rendimiento similar al de nuestro medio con suero estándar de crioconservación a la hora de crioconservar diversos tipos de células, entre los que se incluyen las células madre embrionarias humanas, las células madre neuronales (ref. 1), las células madre mesenquimales y los queratinocitos (ref. 2). No se recomienda utilizar los medios Synth-a-Freeze™ para crioconservar los melanocitos epidérmicos humanos.
    Incorporación sencilla en su protocolo de congelación actual
    Los medios Synth-a-Freeze™ CTS™ se pueden utilizar con cualquier protocolo de congelación estándar. Solamente tiene que añadir el medio descongelado Synth-a-Freeze™ Cell Therapy Systems CTS™ a células desprendidas y sedimentadas, dividir el producto resultante en partes alícuotas y congelarlo. Para obtener resultados óptimos, se recomienda utilizar un congelador de velocidad controlada.
    Simplifique su transición a la investigación clínica
    La marca Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrece una amplia gama de productos para emplear en aplicaciones de terapia celular, incluidos medios, reactivos, factores de crecimiento, enzimas, reactivos de selección/expansión de células y dispositivos. Los productos Gibco™ Cell Therapy Systems (CTS™) ofrecen:
  • Menor carga de cualificar los reactivos
  • Certificados adecuados de análisis y de origen
  • Acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF)
    Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos.
    PRECAUCIÓN: No se ha diseñado para la administración directa en seres humanos o animales
    Referencias:
  • S. Shin y M. Vemuri. Culture and Differentiation of Human Neural Stem Cells. L.C. Doering (ed). Protocols for Neural Cell Culture. Springer Protocol Handbooks.
  • S. Lemaire, K. Kosowska-Shick, P. Appelbaum, G. Verween, P. Tulkens y F. Van Bambeke. Cellular Pharmacodynamics of the Novel Biaryloxazolidinone Radezolid: Studies with Infected Phagocytic and Nonphagocytic cells, Using Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, and Legionella pneumophila. Antimicrob Agents Chemother 54(6) 2010: 2549-2559.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Tipo de célula Various (including types of human Embryonic Stem Cells, Neural Stem Cells, Mesenchymal Stem Cells, and Keratinocytes)
    Clasificación Libre de material de origen animal
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio de congelación
    Esterilidad Estéril con filtro
    Con aditivos DMSO (10 %)
    Para utilizar con (aplicación) Cell and Gene Therapy Research, Development, and Manufacturing
    Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
    Cantidad 50 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Formato Frasco
    Contenido y almacenamiento Almacenar entre – 5 y – 20 °C
    Show More Show Less
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.