Learn More
Sartorius Microbalanza de gran capacidad Cubis™
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
31 g
6 g, 31 g
Legibilidad:
0,001 mg
0,001, 0,01 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pesaje fiable de muestras pequeñas directamente en recipientes de muestras grandes (hasta un matraz volumétrico de 50 ml)
- Promueve la precisión eliminando el proceso de transferencia cuantitativa para evitar errores y pérdida de muestras
- No más desperdicio de muestras costosas
- Ahorre costes al eliminar la necesidad de utilizar navecillas de pesaje y/o papel de pesaje
- Espacio ampliado en el gran plato de pesaje de 50 mm de diámetro, ideal para los recipientes que requieren una mayor superficie de apoyo (viene de serie solo con los modelos 66S y 66P)
- El soporte de muestras de titanio ajustable permite utilizar matraces de fondo redondo de cuello largo, frascos cilíndricos de HPLC y tubos de ensayo para facilitar su uso, favorecer la ergonomía y reducir el riesgo de derrames (viene de serie con todos los modelos micro de gran capacidad)
- Sensor climático opcional disponible, perfecto para controlar las condiciones ambientales (temperatura, presión barométrica y humedad) dentro de la cámara de pesaje
- Dos modelos de resolución completa (S) y dos modelos de poligama (P) disponibles
- Todos los modelos están disponibles con una pantalla táctil en color MSA y un cortavientos de vidrio automático (DH)
- Nivelación asistida por guía (muestra gráficamente hacia dónde mover los pies de nivelación)
- Q-Apps disponibles: estándar y personalizadas
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO, FDA/USP, GMP, GLP, homologación UL, conforme con CE |
| Capacidad | 6 g, 31 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
| Legibilidad | 0,001, 0,01 mg |
| Incluye | Soporte de recipiente de titanio; plato de pesaje de 30 mm |
| Repetibilidad | 0,008 mg |
| Tiempo de estabilización | 3,5 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Carga de prueba | 20 g |
| Tipo | Microbalanza de gran capacidad |
| Mostrar más |