Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16283182 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
520 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16283182
Marca: Sartorius MCA124S2S00U QP99
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Descripción Cortavientos U - Vidrio manual
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Gran pantalla TFT táctil en color de 7 in en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Legibilidad 0,1 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica, Software QP99
Idiomas alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 3 s
Modelo MCA124SUS00
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza analítica
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 450 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 373 mm
Peso (métrico) 9,0, 10,8 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1,0 A
Frecuencia 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class I