Learn More
Sartorius Balanza analítica Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, Informe de pruebas de fábrica; Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica; paquete de aplicaciones QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica
Unit Size:
1 unidad
cada uno
Description
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Warranty
Garantía de 10 años
Specifications
Specifications
| Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puertoUSP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
| Descripción | Cortavientos A: motorizado |
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0,1 mg |
| Incluye | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica |
| Linealidad | 0,13 mg |
| Material | Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio |
| Modelo | MCE224S2S00A |
| Repetibilidad | ± 0,05 mg |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction