Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
10145.00€ - 29085.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Tipo Balance
Legal for Trade Class I
Ver más especificaciones
Productos 11
Código de producto Marca Capacidad Modelo Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Modelo Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30052882
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA125P-I-MTS
60 g, 120 g MCA with Draft Shield I 0.01 mg, 0.1 mg
17475.00€
cada uno
30052877
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA125P-U-MTS
60 g, 120 g MCA with Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
13400.00€
cada uno
30052889
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA125S-I-3-MTS
120 g MCA with Draft Shield D 0.01 mg
19490.00€
cada uno
30052881
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA225S-I-3-MTS
220 g MCA with Draft Shield D 0.01 mg
25380.00€
cada uno
30052883
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA225S-I-MTS
220 g MCA with Draft Shield I 0.01 mg
24505.00€
cada uno
30052878
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA225S-U-MTS
220 g MCA with Draft Shield U 0.01 mg
20430.00€
cada uno
30052886
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCA226S-I-3-MTS
220 g MCA with Draft Shield D 0.005 mg
29085.00€
cada uno
30052869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE125P-U-MTS
60 g, 120 g MCE with Draft Shield U 0.01 mg, 0.1 mg
10145.00€
cada uno
30052876
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE125S-I-3-MTS
120 g MCE with Draft Shield D 0.01 mg
16240.00€
cada uno
30052879
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE125S-U-MTS
120 g MCE with Draft Shield U 0.01 mg
11240.00€
cada uno
30052888
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Sartorius
MCE225S-I-3-MTS
220 g MCE with Draft Shield D 0.01 mg
22130.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
  • Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
Especificaciones
Especificaciones
Color Touchscreen
Balance
Class I
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Sartorius Cubis™ II Balance