Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de alta capacidad Cubis™ II
Modelo ideal para cualquier tipo de aplicación con una carga máxima entre 11,2 kg y 70,2 kg y una legibilidad de entre 0,1 g y 1 g.
8980.00€ - 14345.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Balanza con certificado de homologación para China |
---|---|
Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
Incluye | Calibración interna |
Material | Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Legibilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16405215
|
Sartorius
MCA36200S-2S00-0 QP99 |
36,200 g | 1000 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
8980.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16427045
|
Sartorius
MCA70200S-2S00-0 QP99 |
70,200 g | 1000 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
13685.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16455255
|
Sartorius
MCA36201P-2S00-0 QP99 |
36,200 g | 100 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
10335.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16465385
|
Sartorius
MCA50201S-2S00-0 QP99 |
50,200 g | 100 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
14345.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16492505
|
Sartorius
MCA11201S-2S00-0 QP99 |
11,200 g | 100 mg | Balanza sin protector contra corrientes de aire |
10170.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
Especificaciones
Balanza con certificado de homologación para China | |
Pantalla táctil en color | |
Aluminio, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable | |
100/240 V (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Calibración interna | |
Balanza sin protector contra corrientes de aire |