Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 116S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
29575.00€ - 32340.00€
Especificaciones
Interfaz de automatización | MCA |
---|---|
Capacidad | 111 g |
Tipo de pantalla | Color Touchscreen |
Legibilidad | 0.002 mg |
Tiempo de estabilización | 3.5 sec. |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17948240
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D |
MCA116S-3CEU-D |
29905.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17977380
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D HWL |
MCA116S-3CEU-D HWL |
30840.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17957430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 |
MCA116S-3CEU-D QP1 |
31255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17947430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
32180.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17967430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP99 |
MCA116S-3CEU-D QP99 |
32340.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17967380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D |
MCA116S-3S00-D |
29575.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17977430
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D HWL |
MCA116S-3S00-D HWL |
30500.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17997380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 |
MCA116S-3S00-D QP1 |
30915.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17987380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
31850.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Especificaciones
MCA | |
Color Touchscreen | |
3.5 sec. | |
9.4 in. | |
11.9 in. |
111 g | |
0.002 mg | |
Balance | |
240 mm | |
302 mm |