Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 36P
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17917400 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MCA36P-3CEU-D
MCA36P-3CEU-D HWL
MCA36P-3CEU-D QP1
MCA36P-3CEU-D QP1 HWL
MCA36P-3CEU-D QP99
MCA36P-3S00-D
MCA36P-3S00-D HWL
MCA36P-3S00-D QP1
MCA36P-3S00-D QP1 HWL
MCE36P-3CEU-D
MCE36P-3CEU-D HWL
MCE36P-3S00-D
MCE36P-3S00-D HWL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
17917400 MCE36P-3S00-D HWL cada uno
17947380 MCA36P-3CEU-D cada uno
17987430 MCA36P-3CEU-D HWL cada uno
17967400 MCA36P-3CEU-D QP1 cada uno
17937380 MCA36P-3CEU-D QP1 HWL cada uno
17977400 MCA36P-3CEU-D QP99 cada uno
17947390 MCA36P-3S00-D cada uno
17907410 MCA36P-3S00-D HWL cada uno
17997400 MCA36P-3S00-D QP1 cada uno
17957390 MCA36P-3S00-D QP1 HWL cada uno
17957380 MCE36P-3CEU-D cada uno
17957420 MCE36P-3CEU-D HWL cada uno
17967420 MCE36P-3S00-D cada uno
13 options
Código de producto. 17917400
Marca: Sartorius MCE36P3S00D HWL
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
  • Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
  • End-to-end data integrity.
  • 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
  • Cleanability, part of compliance.
  • Error-free operation.
  • Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
  • Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
  • Optional inner draft shield for best weighing performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Interfaz de automatización MCE
Capacidad 101, 32 g
Tipo de pantalla Color Touchscreen
Legibilidad 0.001, 0.01 mg
Incluye 36P Weighing Module
Modelo MCE36P-3S00-D HWL
Tiempo de estabilización 3.5, 2.5 sec.
Tipo Balance
Anchura (imperial) 9.4 in.
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (imperial) 11.9 in.
Altura (métrico) 302 mm