Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 66P
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
33506.00€ - 36989.00€
Especificaciones
Capacidad | 12, 61 g |
---|---|
Tipo de pantalla | Color Touchscreen |
Legibilidad | 0.001, 0.01 mg |
Tiempo de estabilización | 3.5, 2.5 sec. |
Tipo | Balance |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17967410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D |
MCA66P-3CEU-D |
34639.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17907380
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D HWL |
MCA66P-3CEU-D HWL |
35539.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17957410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP1 |
MCA66P-3CEU-D QP1 |
35909.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17947410
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL |
MCA66P-3CEU-D QP1 HWL |
36809.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17917380
|
Sartorius
MCA66P-3CEU-D QP99 |
MCA66P-3CEU-D QP99 |
36989.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17987410
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D |
MCA66P-3S00-D |
34320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17977410
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D HWL |
MCA66P-3S00-D HWL |
35220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17917390
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D QP1 |
MCA66P-3S00-D QP1 |
35590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17917420
|
Sartorius
MCA66P-3S00-D QP1 HWL |
MCA66P-3S00-D QP1 HWL |
36490.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17947400
|
Sartorius
MCE66P-3CEU-D |
MCE66P-3CEU-D |
33825.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17917430
|
Sartorius
MCE66P-3CEU-D HWL |
MCE66P-3CEU-D HWL |
34725.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17997420
|
Sartorius
MCE66P-3S00-D |
MCE66P-3S00-D |
33506.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17977390
|
Sartorius
MCE66P-3S00-D HWL |
MCE66P-3S00-D HWL |
34406.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Especificaciones
12, 61 g | |
0.001, 0.01 mg | |
Balance | |
240 mm | |
302 mm |
Color Touchscreen | |
3.5, 2.5 sec. | |
9.4 in. | |
11.9 in. |