Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16326765 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
1,5 kg, 3 kg, 6,2 kg
14,2 kg
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
Incluye:
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica; Software QP99
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16326765
Marca: Sartorius MCA6202S2S000
Con hardware, software y conectividad totalmente configurables, Cubis™ II ofrece un equilibrio de alto rendimiento que se adaptará a sus exigencias y requisitos de conformidad exclusivos.
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Capacidad 6200 g
Tipo de pantalla 7 in. TFT táctil en color en formato 16:9
Legibilidad 0.01 g
Incluye Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Nivelado Automatización motorizada
Linealidad ± 6 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 1,5 seg.
Modelo Sin cortavientos
Repetibilidad ± 4 mg
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a +40°C
Tipo Balanza de precisión (2 puestos)
Garantía 10 años
Longitud (métrico) 470 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 95 mm
Peso (métrico) 5,4 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (±10%)
Amperaje 1.0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5%)
Legal for Trade Class II