Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE
La balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE8202S-2S00-0
6846.02 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet | |
Pantalla táctil TFT | |
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 4 mg | |
Balanza de precisión (2 puestos) | |
425 mm | |
95 mm | |
120/240 V | |
50/60 Hz (± 5%) |
8200 g | |
0.01 g | |
± 6 mg | |
Sin cortavientos | |
1 s | |
10 años | |
240 mm | |
5,4 kg | |
100/240 V (±10%) | |
Class II |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Multiple Manufacturers
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 8200 g; sin cortavientos
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto