Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
La balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca:  Sartorius MCE6202P-2S00-0
4995.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16477445
  • 5205.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Excelente servicio de asistencia.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Servicio Técnico
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USB C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto Ethernet
Pantalla táctil TFT
Balanza, Accesorios, Fuente de alimentación, Manual, Informe de pruebas de fábrica
Sin cortavientos
1 s
10 años
240 mm
5,4 kg
100/240 V (±10%)
Class II
1500 g, 3000 g, 6200 g
0.01, 0.02, 0.05 g
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
± 4 mg
Balanza de precisión (2 puestos)
425 mm
95 mm
120/240 V
50/60 Hz (± 5%)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (2 puestos), interfaz de usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 1500; 3000; 6200 g; sin cortavientos