Learn More
Sartorius Balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos), interfaz de usuario MCA
La balanza de precisión Cubis™ II (3 puestos) ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
7515.00€ - 11340.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 |
---|---|
Tipo de conexión | 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet |
Tipo de pantalla | TFT táctil de 7 pulg en color en formato 16:9 |
Incluye | Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica |
Modelo | Cortavientos U: Vidrio manual |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16310718
|
Sartorius
MCA1203S-2S00-U |
1200 g |
11340.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16320718
|
Sartorius
MCA623P-2S00-U |
150 g, 300 g, 620 g |
7515.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Servicio de asistencia destacado.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
- Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Garantía
Garantía de 10 años
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
TFT táctil de 7 pulg en color en formato 16:9 | |
Cortavientos U: Vidrio manual | |
10 años | |
122/284/373 mm |
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica | |
Balanza de precisión (3 puestos) | |
240 mm | |
100/240 V (± 10 %) |