Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
BIOPHARMA
Código de producto. 16437255 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1010 g, 2200 g
1200 g
12200 g
14200 g
2200 g
3200 g
4200 g, 32200 g
620 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
100 mg
Modelo:
Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire
Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión
Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión
Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo unitSize
16437255 1010 g, 2200 g 1 mg Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión cada uno
16213252 12200 g 100 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16293252 2200 g 10 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16213272 4200 g, 32200 g 10 mg, 100 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16293272 14200 g 10 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16213282 6200 g 10 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16253282 8200 g 100 mg Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire 1 unidad
16467195 1200 g 1 mg Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión cada uno
16477195 1200 g 1 mg Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual cada uno
16407275 2200 g 1 mg Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión cada uno
16457315 3200 g 1 mg Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión cada uno
16467465 620 g 1 mg Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión cada uno
16487465 620 g 1 mg Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión cada uno
13 options
Código de producto. 16437255
Marca: Sartorius MCE2203P2CEUE
La carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg proporcionan un modelo ideal para cada aplicación.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 1010 g, 2200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 1 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión
Tiempo de estabilización 1 seg.
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A