Learn More
Sartorius Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
BIOPHARMA
Product Code. 16467465 Shop All Sartorius Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad:
1010 g, 2200 g
1200 g
12200 g
14200 g
2200 g
3200 g
4200 g, 32200 g
620 g
6200 g
8200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
10 mg, 100 mg
100 mg
Modelo:
Plato de pesada sin protector contra corrientes de aire
Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión
Protector contra corrientes de aire R: Protector contra corrientes de aire plano de acero inoxidable (desmontable, sin componentes de vidrio) para todas las balanzas de precisión
Protector contra corrientes de aire U: Vidrio manual
missing translation for 'unitSize'
1 unidad
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16467465
missing translation for 'mfr': Sartorius MCE623S2CEUE
This item is not returnable. View return policy
La carga máxima entre 320 g y 14 200 g y una legibilidad de 1 mg a 100 mg proporcionan un modelo ideal para cada aplicación.
La nueva generación de balanzas de laboratorio modulares Premium
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de exactitud es la serie de balanzas Cubis™ II de Sartorius.
Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes. Estos elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición. Ofrece modernas interfaces de usuario, compatibilidad con productos farmacéuticos y GxP, incluida la manipulación de datos, la integridad y la conectividad de los datos, la manipulación ergonómica de muestras, la integración de procesos sencilla y la comunicación ilimitada con el máximo nivel de precisión y precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Balanza con certificado de homologación para China
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 clavijas
Capacidad 620 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 1 mg
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, vidrio flotado Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Modelo Protector contra corrientes de aire E: Protector manual de vidrio para balanzas de precisión
Tiempo de estabilización 0,8 seg.
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%), 50/60 Hz, 1,0 A
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.