Learn More
Sartorius™ Balanza de laboratorio de precisión Cubis™ II
Esta bandeja es un modelo ideal para cada aplicación, además ofrece una carga máxima entre 320 y 14 200 gramos y una legibilidad de 1 a 100 miligramos.
Marca: Sartorius™ MCA6202S-2CEU-0
7177.66 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
El pesaje en un entorno regulado puede ser complejo, con estrictas directivas de conformidad y controles necesarios para ofrecer la exactitud y fiabilidad de los resultados requeridos por la industria farmacéutica. Una de las tecnologías que ayuda a los científicos a alcanzar este nivel de precisión es la serie de balanzas Sartorius™ Cubis™ II.
- Todos los módulos de pesaje de la balanza Cubis™ II se han diseñado para un funcionamiento intuitivo, con la ayuda de sistemas de diagnóstico inteligentes
- Los elementos de diseño garantizan un mayor grado de repetibilidad para distintos flujos de trabajo, a la vez que reducen la probabilidad de error humano durante la medición
- Interfaces de usuario modernas e integración fácil de procesos
- Conformidad con la normativa farmacéutica y GxP
- Manipulación de datos, integridad y conectividad
- Manipulación ergonómica de las muestras
- Comunicación ilimitada con el máximo nivel de exactitud y precisión
Especificaciones
Certificado de homologación para China, CE | |
6200 g | |
10 mg | |
1 s | |
100/240 V CA (±10%), 50/60 Hz, 1 A |
Conector D-sub, 9 patillas | |
Pantalla táctil en color | |
Aluminio, PBT, Optiwhite Float Glass, Acero inoxidable | |
Balanza electrónica de carga superior | |
No |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers