Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz de usuario MCA
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16464195 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Capacidad:
60, 120, 220 g
60 g, 120 g
Incluye:
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Modelo:
Cortavientos I: Motorizado con ionizador
Cortavientos U: Vidrio manual
Packungsgröße:
cada uno
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16464195
Marke: Sartorius MCA225P2S00U
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
  • Sistema de pesaje monolítico.
  • Sensores de clima integrados.
  • Soportes de muestras individuales.
  • Funcionamiento sin errores.
  • Flujos de trabajo de QAPP individuales.
  • Nivelación automática motorizada.
  • Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
  • Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
  • Seguimiento de auditoría integrado.
  • Gestión de usuarios de última generación.
  • Servicio de asistencia destacado.
  • Centro de estado integrado.
  • Funciones de servicio integradas.
  • Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
  • Para todos los modelos con una capacidad máxima de 8,2 kg
  • Gran pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
  • La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales (sin licencia) y paquetes con aplicaciones de pesaje especiales y extensiones de funciones (se requiere licencia).
  • Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
    (cortavientos M) o sensor de gestos (opcional), capacidad de aprendizaje
Warranty
Garantía de 10 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad 21 CFR PARTE 11 17025 USP 41
Tipo de conexión 2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet
Capacidad 60, 120, 220 g
Tipo de pantalla TFT táctil a color de 7 pulgadas en formato 16:9 con nueva interfaz de usuario
Legibilidad 0,01, 0,02, 0,05 mg
Incluye Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de pruebas de fábrica
Idiomas Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, chino, japonés y coreano
Nivelado Automatización motorizada
Material Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio
Tiempo de medición 6 s
Modelo Cortavientos U: Vidrio manual
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a +40 °C
Tipo Balanza semimicro
Garantía 10 años
Longitud (métrico) Módulo de pesaje/módulo electrónico 450/355
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) Módulo eléctrico/de pesaje de 373/61 mm
Peso (métrico) 11, 12,5 kg
Requisitos eléctricos 120/240 V
Tensión 100/240 V (± 10 %)
Amperaje 1,0 A
Frecuencia 50/60 Hz (± 5 %)
Legal for Trade Class I
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt