Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marque: Sartorius MCE225P-2S00-U
11905.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Garantie
Garantía de 10 años
Spécification
2 puertos USB A, 1 puerto USB B, 1 puerto USP C, 1 conexión RS 232 de 9 clavijas, 1 puerto ethernet | |
Pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar | |
Balanza, accesorios, fuente de alimentación, manual, informe de prueba de fábrica | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
± 0,01 mg | |
Balanza semi-micro | |
404 mm | |
373/61 mm módulo de pesaje/eléctrico | |
120/240 V | |
50/60 Hz |
60, 120, 220 g | |
0,01, 0,02, 0,05 mg | |
± 0,15 mg | |
Cortavientos U: Vidrio manual | |
2 s | |
10 años | |
240 mm | |
10,2, 11,7 kg | |
100/240 V ±10 % | |
Class I |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE > Interfaz de usuario MCE; capacidad: 60; 120; 220 g; cortavientos: U
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu