Learn More
Sartorius Balanza semimicro Cubis™ II, interfaz del usuario MCE
Cubis™ II Semi-Micro Balance ofrece hardware, software y conectividad totalmente personalizables
Marca: Sartorius MCE225S-2CEU-A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de pesaje monolítico.
- Sensores de clima integrados.
- Soportes de muestras individuales.
- Funcionamiento sin errores.
- Flujos de trabajo de QAPP individuales.
- Nivelación automática motorizada.
- Integridad completa de los datos de extremo a extremo.
- Conforme con la norma 21 CFR Apartado 11
- Seguimiento de auditoría integrado.
- Gestión de usuarios de última generación.
- Excelente servicio de asistencia.
- Centro de estado integrado.
- Funciones de servicio integradas.
- Mantenimiento preventivo de normas acreditadas.
- Funcionamiento con pantalla táctil TFT con pantalla legible e interfaz de usuario fácil de usar.
- La factoría de software instaló un conjunto básico de aplicaciones de pesaje esenciales.
- Funcionamiento activado mediante tecla táctil, sin contacto mediante el sensor IR
(cortavientos M), o sensor de gestos (opcional) capacidad de aprendizaje
Especificaciones
21 CFR PARTE 11 17025 USP 41 | |
220 g | |
0,01 mg | |
Aluminio fundido a presión, plástico PBT, cristal flotante Optiwhite y acero inoxidable, embellecedor de aluminio | |
2 s | |
100/240 V ±10 % |
Conector D-sub, 9 clavijas | |
Pantalla táctil en color | |
Balanza y calibración interna | |
Cortavientos A: Motorizado | |
Balanza semi-micro | |
50/60 Hz |