Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marca:  Sartorius™ MCA225S-3S00-D
21290.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18028224
  • 22025.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
Color TFT Touchscreen
Standard Configuration
Balanza semimicro
301 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; Standard Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.01 mg