Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
Marca:  Sartorius™ MCA225S-3S00-D QP1
22590.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18087584
  • 23365.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
220 g
0.01 mg
1.5 s
240 mm
No
Color TFT Touchscreen
QP1 Configuration
Balanza semimicro
301 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance > Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro Balance, Model; QP1 Configuration, Capacity; 220 g, Readability; 0.01 mg