Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Eikenella corrodens ATCC™ BAA-1152™
Código de producto. 13286159
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 13286159
Marca: Thermo Scientific™ R4601947
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® BAA-1152™*
Certificaciones/conformidad Culti-Loops cuentan con el marcado CE.
Descripción Eikenella corrodens
Detecta Eikenella corrodens
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Organismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo diana Cultivo exigente
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Tipo de empaquetado 5 asas/paquete
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas Vitek #101889 {NSB #81355]
Mostrar más Mostrar menos
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.