Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Escherichia coli ATCC™ 11775™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4601989
282.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11914082
  • 291.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
11775TM*
Culti-Loops
Bacilos gramnegativos
5 asas/paquete
Escherichia coli ATCC™ 11775™
Organismo para control de calidad Culti-Loops
Control de calidad cualitativo
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote199498 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/12/2024 Catalog NumberR4601989
Número de lote175085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog NumberR4601989
Número de lote149673 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2024 Catalog NumberR4601989
Número de lote127116 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberR4601989
Número de lote497027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/04/2024 Catalog NumberR4601989
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Escherichia coli ATCC™ 11775™ > Escherichia coli; ATCC: 11775
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.