Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Escherichia coli ATCC™ 25922™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca: Thermo Scientific™ R4607050
198.51 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24281" para aplicar la oferta.
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
25922TM* | |
Culti-Loops | |
Bacilos gramnegativos | |
5 asas/paquete |
Escherichia coli ATCC™ 25922™; para control de calidad de pruebas de susceptibilidad. | |
Culti-Loop | |
Control de calidad cualitativo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
247546 | Certificado de análisis | 22/04/2025 | R4607050 |
242647 | Certificado de análisis | 03/04/2025 | R4607050 |
228034 | Certificado de análisis | 06/03/2025 | R4607050 |
225661 | Certificado de análisis | 18/02/2025 | R4607050 |
206264 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | R4607050 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.