Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Escherichia coli ATCC™ 8739™
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Marca:  Thermo Scientific™ R4607085
183.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12637669
  • 316.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8739TM*
Culti-Loops
Bacilos gramnegativos
Escherichia coli ATCC™ 8739™
Organismo para control de calidad Culti-Loops
5 asas/paquete
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote236818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog NumberR4607085
Número de lote230301 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/02/2025 Catalog NumberR4607085
Número de lote193464 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2024 Catalog NumberR4607085
Número de lote174163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/10/2024 Catalog NumberR4607085
Número de lote162590 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog NumberR4607085
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Escherichia coli ATCC™ 8739™ > Escherichia coli; ATCC: 8739
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.