Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Gardnerella vaginalis ATCC™ 14018™
Código de producto. 12928978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12928978 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Código de producto. 12928978
Marca: Thermo Scientific™ R4602050
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 14018TM*
Descripción Gardnerella vaginalis ATCC™ 14018™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Culti-Loop
Clase de organismo diana Bacilos grampositivos
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas 594 [NCTC 10287]
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.